Stampa…
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate, H-Pyr-OMe
OR350259-100G OR350259-25G OR350259-500G
APOSOR350259-100GEA 93.1 EUR
APOSOR350259-100G APOSOR350259-25G APOSOR350259-500G
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formula: C₆H₉NO₃
Peso molecolare: 143,14 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/ 0,1mmHg
Densità: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080931
CAS Number: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3