Stampa…
3-Methylcinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350254-25G OR350254-5G
APOSOR350254-25GEA 56.7 EUR
APOSOR350254-25G APOSOR350254-5G
3-Methylcinnamic acid
3-Methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016844
CAS Number: 3029-79-6