Stampa…
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350252-100G OR350252-25G OR350252-5G
APOSOR350252-100GEA 89.9 EUR
APOSOR350252-100G APOSOR350252-25G APOSOR350252-5G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177.1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07082704
CAS Number: 6494-19-5