Stampa…
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate
OR350236-100G OR350236-25G
APOSOR350236-100GEA 126 EUR
APOSOR350236-100G APOSOR350236-25G
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Methyl-3,4-dihydroxybenzoate
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016437
CAS Number: 2150-43-8