Stampa…
α-Bromo-o-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
OR350233-100G OR350233-25G
APOSOR350233-100GEA 350 EUR
APOSOR350233-100G APOSOR350233-25G
α-Bromo-o-xylene 98%
α-Bromo-o-xylene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 216…217 °C
Punto di fusione: 16…20 °C
Densità: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000174
CAS Number: 89-92-9
EINECS: 201-951-6
UN: 1701
ADR: 6.1,II