Stampa…
2-Methylthiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350221-25G OR350221-5G
APOSOR350221-25GEA 142 EUR
APOSOR350221-25G APOSOR350221-5G
2-Methylthiazole 97%
2-Methylthiazole
Formula: C₄H₅NS
Peso molecolare: 99,16 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 28,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053144
CAS Number: 3581-87-1
UN: 1993
ADR: 3,III