Stampa…
3-Formyl-2-picoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylnicotinaldehyde
OR350218-1G OR350218-5G
APOSOR350218-1GEA 176 EUR
APOSOR350218-1G APOSOR350218-5G
3-Formyl-2-picoline 97%
3-Formyl-2-picoline
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Densità: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234911
CAS Number: 60032-57-7