Stampa…
Methyl-4-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350215-100G OR350215-25G OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA 49.3 EUR
APOSOR350215-100G APOSOR350215-25G APOSOR350215-500G
Methyl-4-iodobenzoate
Methyl-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₇IO₂
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016353
CAS Number: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III