Stampa…
Isoindoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350210-5G OR350210-10G OR350210-1G
APOSOR350210-5GEA 46.4 EUR
APOSOR350210-5G APOSOR350210-10G APOSOR350210-1G
Isoindoline hydrochloride
Isoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN
Punto di fusione: 255…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03502377
CAS Number: 32372-82-0