Stampa…
3-Iodo-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodopyrazole
OR350207-25G OR350207-5G OR350207-10G
APOSOR350207-25GEA 188 EUR
APOSOR350207-25G APOSOR350207-5G APOSOR350207-10G
3-Iodo-1H-pyrazole
3-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Peso molecolare: 193,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022324
CAS Number: 4522-35-4