Stampa…
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350204-1G OR350204-250MG OR350204-5G
APOSOR350204-1GEA 77 EUR
APOSOR350204-1G APOSOR350204-250MG APOSOR350204-5G
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₄BNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657891
CAS Number: 928664-98-6