Stampa…
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350201-100G OR350201-25G OR350201-500G
APOSOR350201-100GEA 37.9 EUR
APOSOR350201-100G APOSOR350201-25G APOSOR350201-500G
2-Isopropyl-4-methylthiazole
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Formula: C₇H₁₁NS
Peso molecolare: 141,24 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C
Densità: 1,001 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036561
CAS Number: 15679-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III