Stampa…
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350195-25G OR350195-5G OR350195-100G
APOSOR350195-25GEA 75.4 EUR
APOSOR350195-25G APOSOR350195-5G APOSOR350195-100G
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017598
CAS Number: 3006-96-0