Stampa…
6-Hydroxy-1-tetralone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350186-100G OR350186-25G OR350186-5G
APOSOR350186-100GEA 184 EUR
APOSOR350186-100G APOSOR350186-25G APOSOR350186-5G
6-Hydroxy-1-tetralone
6-Hydroxy-1-tetralone
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di fusione: 154…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156670
CAS Number: 3470-50-6