Stampa…
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350183-100G OR350183-500G
APOSOR350183-100GEA 92.8 EUR
APOSOR350183-100G APOSOR350183-500G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine 97%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formula: C₂₃H₂₇NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077075
CAS Number: 71989-35-0