Stampa…
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-L-Trp(Boc)-OH, N1-Boc-Nɑ-Fmoc-L-tryptophan, 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan, Fmoc-Trp(Boc)-OH
OR350178-25G OR350178-5G OR350178-10G
APOSOR350178-25GEA 102 EUR
APOSOR350178-25G APOSOR350178-5G APOSOR350178-10G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan
Formula: C₃₁H₃₀N₂O₆
Peso molecolare: 526,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153366
CAS Number: 143824-78-6