Stampa…
4-Ethoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR350170-100G OR350170-25G OR350170-500G
APOSOR350170-100GEA 101 EUR
APOSOR350170-100G APOSOR350170-25G APOSOR350170-500G
4-Ethoxyphenol
4-Ethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 121 °C
Punto di fusione: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002334
CAS Number: 622-62-8