Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00086891 CAS Number: 5764-85-2 |