Stampa…
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene
OR350157-100G OR350157-5G OR350157-25G
APOSOR350157-100GEA 65.5 EUR
APOSOR350157-100G APOSOR350157-5G APOSOR350157-25G
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formula: C₂₄H₂₇NO₂
Peso molecolare: 361,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059260
CAS Number: 6197-30-4