Stampa…
trans-2,5-Dimethylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350142-25G OR350142-100G OR350142-5G
APOSOR350142-25GEA 112 EUR
APOSOR350142-25G APOSOR350142-100G APOSOR350142-5G
trans-2,5-Dimethylpiperazine 95%
trans-2,5-Dimethylpiperazine
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070516
CAS Number: 2815-34-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II