Stampa…
2,5-Dibromopyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR350122-100G OR350122-25G
APOSOR350122-100GEA 374 EUR
APOSOR350122-100G APOSOR350122-25G
2,5-Dibromopyrimidine
2,5-Dibromopyrimidine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275684
CAS Number: 32779-37-6