Stampa…
Diphenylphosphine oxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350120-100G OR350120-25G OR350120-500G
APOSOR350120-100GEA 126 EUR
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₂H₁₁OP
Peso molecolare: 202,20 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002079
CAS Number: 4559-70-0