Stampa…
DL-Prolina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350110-100G OR350110-500G
APOSOR350110-100GEA 27.7 EUR
APOSOR350110-100G APOSOR350110-500G
DL-Prolina 98%
DL-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Punto di fusione: 208…210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005250
CAS Number: 609-36-9