Stampa…
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DMT-Cl, 4,4'-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
OR350109-100G OR350109-1KG OR350109-500G
APOSOR350109-100GEA 72.5 EUR
APOSOR350109-100G APOSOR350109-1KG APOSOR350109-500G
4,4'-Dimethoxytrityl chloride 98%
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formula: C₂₁H₁₉ClO₂
Punto di fusione: 119…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008409
CAS Number: 40615-36-9