Stampa…
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350102-1G OR350102-25G OR350102-5G
APOSOR350102-1GEA 0 EUR
APOSOR350102-1G APOSOR350102-25G APOSOR350102-5G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052836
CAS Number: 23082-50-0