Stampa…
5-Chloro-m-xylene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350094-5G OR350094-1G OR350094-25G
APOSOR350094-5GEA 26.1 EUR
APOSOR350094-5G APOSOR350094-1G APOSOR350094-25G
5-Chloro-m-xylene 96%
5-Chloro-m-xylene
Formula: C₈H₉Cl
Punto di ebollizione: 187 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060273
CAS Number: 556-97-8