Stampa…
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR350090-1G OR350090-250MG OR350090-5G
APOSOR350090-1GEA 219 EUR
APOSOR350090-1G APOSOR350090-250MG APOSOR350090-5G
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formula: C₇H₇ClN₂
MDL Number: MFCD12755922
CAS Number: 83942-13-6