Stampa…
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-4-pyrimidinol, 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
OR350089-1G OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-1GEA 64 EUR
APOSOR350089-1G APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Formula: C₄H₃ClN₂O
Peso molecolare: 130,5324 g/mol
Punto di fusione: 194…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233957
CAS Number: 4765-77-9