Stampa…
3-Chloro-2-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR350086-25G OR350086-5G
APOSOR350086-25GEA 111 EUR
APOSOR350086-25G APOSOR350086-5G
3-Chloro-2-nitrotoluene
3-Chloro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/2mmHg
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117977
CAS Number: 5367-26-0
UN: 2433
ADR: 6.1,III