4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-3-methylpyrazole
OR350075-25G
OR350075-5G
APOSOR350075-25GEA
77.1
EUR
APOSOR350075-25G
APOSOR350075-5G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₅BrN₂ Peso molecolare: 161,01 g/mol Punto di fusione: 77…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005241 CAS Number: 13808-64-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...