Stampa…
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR350065-1G OR350065-5G OR350065-250MG OR350065-500MG
APOSOR350065-1GEA 21.5 EUR
APOSOR350065-1G APOSOR350065-5G APOSOR350065-250MG APOSOR350065-500MG
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁ClO₃S
Punto di fusione: 102…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035557
CAS Number: 87001-32-9
UN: 3261
ADR: 8,III