Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di fusione: 136…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09038121 CAS Number: 1668-84-4 |