Stampa…
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350043-1G OR350043-10G
APOSOR350043-1GEA 27.7 EUR
APOSOR350043-1G APOSOR350043-10G
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374394
CAS Number: 82827-09-6