Stampa…
4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-(4-ethoxybenzyl)benzene
OR350042-1G OR350042-5G
APOSOR350042-1GEA 0 EUR
APOSOR350042-1G APOSOR350042-5G
4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether
4-(5-Bromo-2-chlorobenzyl)phenyl ethyl ether
Formula: C₁₅H₁₄BrClO
Peso molecolare: 325,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042292
CAS Number: 461432-23-5