Stampa…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350033-1G OR350033-5G
APOSOR350033-1GEA 105 EUR
APOSOR350033-1G APOSOR350033-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Peso molecolare: 225,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864909
CAS Number: 30384-96-4