Boc-L-tyrosine methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₂₁NO₅ Punto di fusione: 100…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191181 CAS Number: 4326-36-7 |