Stampa…
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: p-Phenylenedimethanol, 1,4-Benzenedimethanol, 1,4-Bis(hydroxymethyl)-benzene, p-Xylene-α,α'-diol
OR350022-100G OR350022-25G OR350022-500G
APOSOR350022-100GEA 109 EUR
APOSOR350022-100G APOSOR350022-25G APOSOR350022-500G
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Intermediate for organic synthesis; Synthesis of high performance resin.
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 138…143 °C/1mmHg
Punto di fusione: 114…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004665
CAS Number: 589-29-7
EINECS: 209-641-2