Stampa…
Benzyltriethylammonium bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350020-100G OR350020-25G OR350020-500G
APOSOR350020-100GEA 94.5 EUR
APOSOR350020-100G APOSOR350020-25G APOSOR350020-500G
Benzyltriethylammonium bromide 98%
Benzyltriethylammonium bromide
Formula: C₁₃H₂₂BrN
Peso molecolare: 272,23 g/mol
Punto di fusione: 193…195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011822
CAS Number: 5197-95-5