Stampa…
5-Acetyl-2-norbornene
Fornitore: Apollo Scientific
OR350014-25G OR350014-1G OR350014-5G
APOSOR350014-25GEA 109 EUR
APOSOR350014-25G APOSOR350014-1G APOSOR350014-5G
5-Acetyl-2-norbornene
5-Acetyl-2-norbornene
Formula: C₉H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167570
CAS Number: 5063-03-6