Stampa…
1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR350008-25G OR350008-100G
APOSOR350008-25GEA 88.6 EUR
APOSOR350008-25G APOSOR350008-100G
1,3-Adamantanedicarboxylic acid 97%
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167790
CAS Number: 39269-10-8