Stampa…
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
OR350005-100G OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA 235 EUR
APOSOR350005-100G APOSOR350005-25G
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143.19 g/mol
Punto di ebollizione: 272
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001487
CAS Number: 2756-85-6