Stampa…
2-Amino-4-chlorobenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR350002-25G OR350002-100G OR350002-5G
APOSOR350002-25GEA 162 EUR
APOSOR350002-25G APOSOR350002-100G APOSOR350002-5G
2-Amino-4-chlorobenzothiazole 98%
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formula: C₇H₅ClN₂S
Peso molecolare: 184,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005791
CAS Number: 19952-47-7