Stampa…
3-Bromo-5-chlorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3493-1G OR3493-5G OR3493-25G
APOSOR3493-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3493-1G APOSOR3493-5G APOSOR3493-25G
3-Bromo-5-chlorotoluene 98%
3-Bromo-5-chlorotoluene
Formula: C₇H₆BrCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437596
CAS Number: 329944-72-1