Stampa…
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
OR3487-10G OR3487-1G OR3487-5G
APOSOR3487-10GEA 198 EUR
APOSOR3487-10G APOSOR3487-1G APOSOR3487-5G
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 97%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Peso molecolare: 152,9436 g/mol
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368877
CAS Number: 762262-09-9