Stampa…
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxy-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-boronic acid
OR3483-1G OR3483-5G OR3483-25G
APOSOR3483-1GEA 177 EUR
APOSOR3483-1G APOSOR3483-5G APOSOR3483-25G
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BBrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973352
CAS Number: 850864-59-4