Stampa…
3-Ethynyltoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
OR3481-1G OR3481-25G OR3481-5G
APOSOR3481-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3481-1G APOSOR3481-25G APOSOR3481-5G
3-Ethynyltoluene
3-Ethynyltoluene
Formula: C₉H₈
Punto di ebollizione: 170…175 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318174
CAS Number: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III