Stampa…
3-Formyl-6-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3477-1G OR3477-5G
APOSOR3477-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3477-1G APOSOR3477-5G
3-Formyl-6-methoxypyridine
3-Formyl-6-methoxypyridine
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di fusione: 49…54 °C
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683446
CAS Number: 65873-72-5