Stampa…
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 358 EUR
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
3,4-Dinitrobenzoic acid 98%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄N₂O₆
Peso molecolare: 212,12 g/mol
Punto di fusione: 163…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007255
CAS Number: 528-45-0
EINECS: 208-433-9