Stampa…
α,α-Dimethoxytoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzaldehyde dimethyl acetal
OR3467-100G OR3467-500G OR3467-1KG
APOSOR3467-100GEA 14.7 EUR
APOSOR3467-100G APOSOR3467-500G APOSOR3467-1KG
α,α-Dimethoxytoluene
α,α-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 196 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008491
CAS Number: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0