5-Bromo-2-furamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Bromofuran-2-carboxamide
OR346696-1G
OR346696-5G
APOSOR346696-1GEA
251
EUR
APOSOR346696-1G
APOSOR346696-5G
5-Bromo-2-furamide 95+%
5-Bromo-2-furamide
Formula:
C₅H₄BrNO₂ Peso molecolare: 190 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020926 CAS Number: 6134-61-8 |